Wichtige Dokumente
SML1074
R1530
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(2-Chlorophenyl)-7-fluoro-1,2-dihydro-8-methoxy-3-methyl-pyrazolo[3,4-b][1,4]benzodiazepine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
, white to yellow to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(C)NN=C3NC4=C2C=C(F)C(OC)=C4
InChI
1S/C18H14ClFN4O/c1-9-16-18(24-23-9)21-14-8-15(25-2)13(20)7-11(14)17(22-16)10-5-3-4-6-12(10)19/h3-8H,1-2H3,(H2,21,23,24)
InChIKey
UOVCGJXDGOGOCZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AURKA(6790) , FGFR1(2260) , FGFR2(2263) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , PDGFRB(5159) , PLK4(10733)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)