SML0968
Y11
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-Hydroxyethyl)-3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane bromide, NSC206142
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology