Merck
SML0903
Sigma-Aldrich
BMS-986124
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
Größe auswählen
5 MG
125,00 €
25 MG
318,00 €
125,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
125,00 €
25 MG
318,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15BrClNO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.78
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
125,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR).
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR). The compound BMS-986124 blocks the effects of the MOR positive allosteric modulator BMS-986122, but does not affect binding or activities of orthosteric MOR agonists such as endomorphin-I or DAMGO.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience