Merck
SML0755
Sigma-Aldrich
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
5 MG
127,00 €
127,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
127,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.35
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
127,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CCCN)c1c2c(nc3c1cc(cc3)OC)ccc(c2)OC
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
InChIKey
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)