SML0676
PY1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3′-(Diethylamino)-6′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, white to dark yellow-brown
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)