SML3152
MitoPQ
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-1′-[10′′-(triphenylphosphonio)decyl)dec-1"-yl]-4,4′-bipyridine-1,1′-diium triiodide, MPQ, Mito-PQ, MitoParaquat, Mitochondria-targeted paraquat, mtPQ
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
brown to brown-red
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CCCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[I-].[I-].[I-]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable