SML0393
QNZ46
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[6-Methoxy-2-[(1E)-2-(3-nitrophenyl)ethenyl]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]-Benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1ccc2N=C(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)N(C(=O)c2c1)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H17N3O6/c1-33-19-10-11-21-20(14-19)23(28)26(17-8-6-16(7-9-17)24(29)30)22(25-21)12-5-15-3-2-4-18(13-15)27(31)32/h2-14H,1H3,(H,29,30)/b12-5+
InChIKey
GNLVJIICVWDSNI-LFYBBSHMSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.