Merck
S408158
Sigma-Aldrich
1,4-DIMETHYLPENTYLAMINE
Größe auswählen
1 G
159,00 €
159,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
159,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
159,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)