Merck
SML0369
Sigma-Aldrich
CID-2011756
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(3-Chlorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]furan-2-carboxamide, CID 2011756
Größe auswählen
5 MG
105,00 €
25 MG
270,00 €
105,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
105,00 €
25 MG
270,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
105,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1cccc(c1)-c2ccc(o2)C(=O)Nc3ccc(CN4CCOCC4)cc3
InChI
1S/C22H21ClN2O3/c23-18-3-1-2-17(14-18)20-8-9-21(28-20)22(26)24-19-6-4-16(5-7-19)15-25-10-12-27-13-11-25/h1-9,14H,10-13,15H2,(H,24,26)
InChIKey
XQJWTJLJEYIUDZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor that inhibits phorbol ester-induced endogenous PKD1 activation in LNCaP prostate cancer cells.
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)