Merck
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Größe auswählen
5 MG
260,00 €
260,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
260,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H40N10O6
Molekulargewicht:
600.67
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
260,00 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥62%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)