Merck
SMB00254
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-galloylshikimic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
407,00 €
407,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
407,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.36
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
407,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChIKey
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)