Merck
SMB00248
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl taraxinic ester
≥90% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
460,00 €
460,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
460,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.44
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
460,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CCC(=CCC1)C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C21H28O9/c1-10-4-3-5-12(6-7-13-11(2)19(26)28-14(13)8-10)20(27)30-21-18(25)17(24)16(23)15(9-22)29-21/h5,8,13-18,21-25H,2-4,6-7,9H2,1H3/b10-8-,12-5+/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,21-/m0/s1
InChIKey
SIOXYUXOHTZOOM-BETKIOCASA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)