SIAL0639
Sigma® 25 cm cell culture flask
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 10 × 20 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
canted neck
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap vented
graduations
Verpackung
pack of 10 × 20 ea
Maximales Volumen
60 mL
Oberflächenbereich
25 cm2
Arbeitsvolumen
5-7.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?