Wichtige Dokumente
SH2831
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
T-Cell Activation
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
MISSION®
Lagertemp.
−70°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)