Wichtige Dokumente
SH2131
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
Ubiquitin Ligases (E1,E2,E3)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)