Wichtige Dokumente
SAE0200
MycoPolyzyme
for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
Größe auswählen
264,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
264,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Leistungsmerkmale
DNA free
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- Lyticase
- Chitinase
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.