Merck
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CRT1, CRTL1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5O9U2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HAPLN1(1404)
Allgemeine Beschreibung
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)