SAB5702098
Anti-HMGCR Antibody, clone 6Y9L8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HMGCR,LDLCQ3,HMGCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6Y9L8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.21 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IKPLVAETDTPNRATFVVGNSSLLDTSSVLVTQEPEIELPREPRPNEECLQILGNAEKGAKFLSDAEIIQLVNAKHIPAYKLETLMETHERGVSIRRQLLS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMGCR(3156)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1