Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
AB10523
Sigma-Aldrich
Anti-EBF-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transcription factor COE1, O/E-1, OE-1, Early B-cell factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EBF1(1879)
Allgemeine Beschreibung
Die Familie der frühen B-Zell-Faktor(EBF)- oder Collier/Olf-1/EBF(COE)-Proteine EBF1, EBF2 und EBF3 sind ubiquitäre zinkbindende Transkriptionsfaktoren, die in vielen Spezies vorkommen, u. a. in Menschen, Drosophila melanogaster und Caenorhabditis elegans. EBF1 wird reichlich exprimiert in frühen B-Zellen, Lymphknoten, Milz und Fettgewebe. Geringe Mengen EBF1 wurden auch in Hirn, Herz, Skelettmuskeln und Nieren nachgewiesen. EBF-Proteine können Homodimere und Heterodimere bilden, die an spezifischen Stellen , darunter die Sequenz ′-ATTCCCNNGGGAATT-3′, an DNA binden. EBF1, das prototypische Mitglied dieser Familie, kann epigenetische Mechanismen einsetzen, wie DNA-Methylierung und Chromatin-Remodeling, um die an der B-Zellentwicklung beteiligten Gene, wie Pax5, zu regulieren. Das zweite Mitglied dieser Familie ist das EBF2, das an der Knochenentwicklung, Adipogenese und ZNS-Entwicklung beteiligt ist, also an Prozessen, die auch mit EBF1 verbunden sein können. EBF3 wurde charakterisiert als Tumorsuppressorprotein, da es an der Regulation multipler Gene beteiligt ist, z. B. Gene für Zykline und zyklinabhängige Kinasen (CDK), die Wachstum, Differenzierung und Apoptose von Zellen kontrollieren. Neue Evidenz weist jedoch darauf hin, dass alle EBF-Proteine bei der Entwicklung verschiedener Krebsarten eine Rolle spielen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt EBF-1, aber nicht EBF-2 oder EBF-3.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das murinem EBF-1 entspricht.
Anwendung
Anti-EBF-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen EBF-1 und wird in Western Blots, IHC(P), Immunfluoreszenz und Dot Blots verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wies EBF-1 in mit EBF-3 transfizierten COS-7-Zellen nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EBF-1 in Kryoschnitten von wildtypischem Rückenmarkgewebe nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine 1: 500 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies EBF-1 in mit EBF-exprimierenden Plasmiden transfizierten COS-7-Zellen nach. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Analyse mittels Dot Blot: EBF-1, EBF-2 und EBF-3 Peptide aus einer repräsentativen Charge wurden mit Anti-EBF-1 (1:100 Verdünnung) getestet. Es wurde keine Kreuzreaktivität für EBF-3 und EBF-2 beobachtet.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies EBF-1 in 10 µg Raji--Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 66 kDa gemessen. In manchen Lysaten treten bei ~ 40 und ~ 170 kDa uncharakterisierte Banden auf.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaolei Song et al.
Neuroscience bulletin, 37(7), 985-998 (2021-05-21)
Medium spiny neurons (MSNs) in the striatum, which can be divided into D1 and D2 MSNs, originate from the lateral ganglionic eminence (LGE). Previously, we reported that Six3 is a downstream target of Sp8/Sp9 in the transcriptional regulatory cascade of
Andrea Tinterri et al.
The Journal of comparative neurology, 526(3), 397-411 (2017-09-19)
In mammals, thalamic axons are guided internally toward their neocortical target by corridor (Co) neurons that act as axonal guideposts. The existence of Co-like neurons in non-mammalian species, in which thalamic axons do not grow internally, raised the possibility that
Agnieszka Szymula et al.
PLoS pathogens, 14(2), e1006890-e1006890 (2018-02-21)
The Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen leader protein (EBNA-LP) is the first viral latency-associated protein produced after EBV infection of resting B cells. Its role in B cell transformation is poorly defined, but it has been reported to enhance gene
Zhenmeiyu Li et al.
Cell death discovery, 8(1), 301-301 (2022-07-01)
The striatum is the main input structure of the basal ganglia, receiving information from the cortex and the thalamus and consisting of D1- and D2- medium spiny neurons (MSNs). D1-MSNs and D2-MSNs are essential for motor control and cognitive behaviors
Chenhe Su et al.
PLoS pathogens, 17(8), e1009834-e1009834 (2021-08-06)
Viruses suppress immune recognition through diverse mechanisms. Epstein-Barr Virus (EBV) establishes latent infection in memory B-lymphocytes and B-cell malignancies where it impacts B-cell immune function. We show here that EBV primary infection of naïve B-cells results in a robust down-regulation