Merck
SAB5701994
Sigma-Aldrich
Anti-CTR1/SLC31A1 Antibody, clone 4C10C5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SLC31A1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 member 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4C10C5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSGLVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTR1(1317)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a high-affinity copper transporter found in the cell membrane. The encoded protein functions as a homotrimer to effect the uptake of dietary copper.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CTR1/SLC31A1 (O15431).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)