Merck
SAB5700725
Sigma-Aldrich
Anti-KNTC1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
KNTC1, ROD
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
250
51
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
4.53 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KNTC1(9735)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division. Experimental evidence indicated that the encoded protein functioned in a similar manner to that of the Drosophila rough deal protein.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 900-1100 of human KNTC1 (NP_055523.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)