SAB5700522
Anti-Phospho-STAT5-Y694 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
MGF, STAT5, stat5a/stat5b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
90
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
2.75 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr694)
Angaben zum Gen
human ... STAT5(6776)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable