Merck
SAB5700535
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-T17 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CMD1P, CMH18, PLB, PLN
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
6
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.86 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr17)
Angaben zum Gen
human ... PLN(5350)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T17 of human PLN
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)