ABS2231
Anti-phospho RyR2 (Ser2808)
Synonym(e):
RYR-2, RyR2, hRYR-2, Cardiac muscle ryanodine receptor, Cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, Type 2 ryanodine receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
calculated mol wt 564.57 kDa
observed mol wt ~565 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rabbit
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminal cytoplasmic domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2808)
Angaben zum Gen
human ... RYR2(55193)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in rabbit skeleton muscle microsomal preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:300 dilution of this antibody detected RyR2 phosphorylated on serine 2808 in rabbit skeleton muscle microsomal preparations, but not in microsomes treated with protein phosphatase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable