Merck
SAB5700059
Sigma-Aldrich
Anti-CRKL antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CRKL
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
33
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.51 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRKL(1399)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein kinase containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate the RAS and JUN kinase signaling pathways and transform fibroblasts in a RAS-dependent fashion. It is a substrate of the BCR-ABL tyrosine kinase, plays a role in fibroblast transformation by BCR-ABL, and may be oncogenic.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-303 of human CRKL (NP_005198.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)