Merck
U6382
Sigma-Aldrich
Anti-UCP-1-Antikörper in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Uncoupling-Protein-1-Antikörper
Größe auswählen
25 μL
182,00 €
100 μL
483,00 €
0.2 ML
625,00 €
182,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
182,00 €
100 μL
483,00 €
0.2 ML
625,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
182,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
Allgemeine Beschreibung
Uncoupling Protein (UCP-1) ist ein mitochondriales inneres Membranprotein mit 32 kDa. Es ist als protonenkanalbildendes Dimer aktiv. Es kann Purinnukleotide binden und kann durch Fettsäuren stimuliert werden.
Spezifität
Der Anti-UCP-1-Antikörper erkennt UCP-1 von Mensch, Maus und Ratte. Die Färbung des UCP-1-Bands wird mit dem immunisierenden Peptid spezifisch gehemmt. Die erkannten Epitope sind mit gängiger Formalinfixierung und Paraffineinbettung kompatibel.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das der menschlichen UCP-1-Sequenz (Aminosäuren 145-159) entspricht, mit hinzugefügtem Cystein am N-Terminus, an KLH konjugiert. Die entsprechende Sequenz ist in UCP-1 von Ratten und Mäusen identisch.
Anwendung
Der Anti-UCP-1-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blot und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Uncoupling Proteins (UCP) sind Transportproteine, die als enzymatische Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung fungieren. Sie können Protonen, die von der Atmungskette gepumpt wurden, an die Mitochondrienmatrix zurückgeben. UCP-1 wird ausschließlich in braunem Fettgewebe (BAT, brown adipose tissue) von Nagetieren und Neugeborenen, wo es durch Norepinephrin und Schilddrüsenhormone reguliert wird, exprimiert. UCP-1 ist von CoQ (Ubichinon) als obligatorischer Co-Faktor abhängig.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The chemical uncoupler 2, 4-dinitrophenol (DNP) protects against diet-induced obesity and improves energy homeostasis in mice at thermoneutrality
Goldgof M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(28), 19341-19350 (2014)
The molecular features of uncoupling protein 1 support a conventional mitochondrial carrier-like mechanism
Crichton PG, et al.
Biochimie, 134(12), 35-35 (2017)
Anne Rupprecht et al.
PloS one, 9(2), e88474-e88474 (2014-02-14)
Apart from the first family member, uncoupling protein 1 (UCP1), the functions of other UCPs (UCP2-UCP5) are still unknown. In analyzing our own results and those previously published by others, we have assumed that UCP's cellular expression pattern coincides with
Cold exposure partially corrects disturbances in lipid metabolism in a male mouse model of glucocorticoid excess
van den Beukel JC, et al.
Endocrinology, 156(11), 4115-4128 (2015)
Towards a molecular understanding of adaptive thermogenesis
Lowell BB, et al.
Nature, 404(6778), 652-660 (2000)