SAB56000344
Anti-Cleaved Caspase 8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM442, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Apoptotic protease Mch-5, FADD-homologous ICE, ced-3-like protease
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM442, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Asp374)
Angaben zum Gen
human ... CASP8(841)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable