SAB5500193
Anti-VPAC1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP234, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HVR1, Anti-II, Anti-PACAP-R-2, Anti-PACAP-R2, Anti-RDC1, Anti-V1RG, Anti-VAPC1, Anti-VIP-R-1, Anti-VIPR, Anti-VIRG, Anti-VPAC1, Anti-VPAC1R, Anti-VPCAP1R
Größe auswählen
325,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
325,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP234, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
pig, rat, mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIPR1(7433)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?