SAB5300210
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 7B3, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp686B11164, KIAA1999, MGC39830, PIA, mAVO3
Größe auswählen
492,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
492,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7B3, monoclonal
Mol-Gew.
192 kDa
Speziesreaktivität
monkey, mouse, human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RICTOR(253260)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against RICTOR
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)