SAB5300170
Monoclonal Anti-Influenza B virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 1A2A11, ascites fluid
Synonym(e):
N/A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A2A11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza B virus Nucleoprotein
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable