Merck
SAB5200053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABRA1 antibody produced in mouse
clone S96-55, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-AW061132, Anti-GABAARALPHA1 protein, S95-35, Anti-Gabrb-1, Anti-Gabrb1
Größe auswählen
100 μG
492,00 €
492,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1626
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
492,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
492,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1626
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S96-55, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 55 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gabra1(14394)
Spezifität
Detects ~55 kDa. No cross-reactivity against GABA-A-R-Alpha 2 or –Alpha3.
Immunogen
Fusion protein amino acids 355-394 of mouse GABA-A-R-Alpha1, Accession Number P62812
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)