SAB5200027
Monoclonal Anti-KCNJ2 antibody produced in mouse
clone S112B-14, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-HHBIRK1, Anti-HHIRK1, Anti-HIRK 1, Anti-IRK1, Anti-KCNJ2, Anti-Kir2.1, S112B-14
Größe auswählen
492,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
492,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S112B-14, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 45 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Kcnj2(16518)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)