Wichtige Dokumente
R8779
Anti-Rab7 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Rab7 Antibody, Rab7 Antibody - Monoclonal Anti-Rab7 antibody produced in mouse, Anti-Ras-associated protein
Größe auswählen
182,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
182,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Rab7-117, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~24 kDa
Speziesreaktivität
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)