SAB4600192
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 660C antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Größe auswählen
84,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
84,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
CF™ 660C conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluoreszenz
λex 667 nm; λem 685 nm
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)