SAB4300259
Anti-phospho-AKT1/AKT2/AKT3 (pTyr315/pTyr316/pTyr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AKT antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp434N0250 antibody produced in rabbit, Anti-PKBB antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 / 2 / 3 (protein kinase B, gamma) antibody produced in rabbit
Größe auswählen
364,00 €
Größe auswählen
About This Item
364,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(P-E-YP-L-A)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr315/pTyr316/pTyr312)
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)