ABE2860
Anti-KLF4
serum, from rabbit
Synonym(e):
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Klf4(16600)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected KLF4 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Edupuganti, R.R., et. al. (2017). Stem Cell Reports. 9(4):1291-1303).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KLF4 in Western Blotting applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected KLF4 in ChIP-seq applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KLF4 in lysate from mouse emmbryonic stem cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable