Wichtige Dokumente
SAB4200814
Anti-TIMP2 antibody, Mouse monoclonal
clone TM8, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
CSC-21K, Metalloproteinase inhibitor 2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TM8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 over expressing human TIMP2 cells extract.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMP2(7077)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)