SRP0246
LKB1/MO25/STRAD Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
STK11, Serine/threonine kinase 11
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
49 kDa (LKB1)
66 kDa (MO25)
74 kDa (STRAD)
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... STK11(6794)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)