Wichtige Dokumente
SAB4200670
Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody, Mouse monoclonal
clone NOQ7.5.4D, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody produced in mouse, CMD1S, CMH1, MPD1, MYHCB, SPMD, SPMM
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NOQ7.5.4D, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using Rat skeletal muscle lysate.
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded rabbit tongue/leg sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYH7(4625)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)