Wichtige Dokumente
MAB1628
Sigma-Aldrich
Anti-Myosin-Antikörper, langsamer Muskel, Klon NOQ7.5.4D
clone NOQ7.5.4D, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CMD1S, Anti-CMH1, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NOQ7.5.4D, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, feline, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYH7B(57644)
Spezifität
Langsames Myosin, schwere Kette. Identifiziert eindeutig Typ-1-Fasern. In der Skelettmuskulatur ist MAB1628 spezifisch für die schwere Kette von langsamem Myosin in einer Vielzahl von Arten. Es reagiert stark mit der schweren Kette von langsamem Myosin von Ratten und Katzen. MAB1628 identifiziert auch die schwere Kette von Beta-Myosin (langsam) in den Herzkammern.
Immunogen
Aus Myofibrillen aufgereinigtes Myosin, das aus histochemisch gemischter menschlicher Skelettmuskulatur isoliert wurde.
Epitop: Langsamer Muskel
Anwendung
Anti-Myosin-Antikörper, langsamer Muskel, Klon NOQ7.5.4D, ist ein Antikörper gegen Myosin zur Verwendung in RIA, WB, IH.
Immunhistochemie: Gefrorene und formalinfixierte Schnitte.
Immunblotting
RIA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Linda L Kusner et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(1), 192-200 (2009-08-08)
Extraocular muscle (EOM) has a distinct skeletal muscle phenotype. The hypothesis for the study was that fibroblasts support the unique EOM phenotype and that perimysial fibroblasts derived from EOM have properties that distinguish them from fibroblasts derived from other skeletal
Camila Silva Foresto et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 121(3), 646-660 (2016-07-23)
Muscle loss occurs following injury and immobilization in adulthood and childhood, which impairs the rehabilitation process; however, far fewer studies have been conducted analyzing atrophic response in infants. This work investigated first the morphological and molecular mechanisms involved in immobilization-induced
Lipid in skeletal muscle myotubes is associated to the donors' insulin sensitivity and physical activity phenotypes.
Bajpeyi, S; Myrland, CK; Covington, JD; Obanda, D; Cefalu, WT; Smith, SR; Rustan, AC; Ravussin, E
Obesity (Silver Spring, Md.) null
Jenny Lund et al.
Scientific reports, 8(1), 9814-9814 (2018-07-01)
Once assumed only to be a waste product of anaerobe glycolytic activity, lactate is now recognized as an energy source in skeletal muscles. While lactate metabolism has been extensively studied in vivo, underlying cellular processes are poorly described. This study
Christian M Girgis et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(6), 1228-1240 (2019-06-22)
It has long been recognized that vitamin D deficiency is associated with muscle weakness and falls. Vitamin D receptor (VDR) is present at very low levels in normal muscle. Whether vitamin D plays a direct role in muscle function is