Wichtige Dokumente
SAB4200415
Anti-NEZHA antibody, Mouse monoclonal
clone NEZHA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CAMSAP3, Anti-Calmodulin regulated spectrin-associated protein family member 3, Anti-KIAA, Monoclonal Anti-NEZHA antibody produced in mouse
Größe auswählen
323,40 €
Listenpreis462,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
323,40 €
Listenpreis462,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NEZHA-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~150 kDa
Speziesreaktivität
canine, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMSAP3(57662)
mouse ... Camsap3(69697)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- mass-spectrometry-based analysis of a streptavidin pull-down assay
- immunostaining
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)