Dokumente
MAB1864
Sigma-Aldrich
Anti-Tubulin-Antikörper, Klon YL1/2
clone YL1/2, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
YL1/2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Tubuline sind Hauptbestandteile des Zytoskeletts. Sie bilden Mikrotubuli, die eine entscheidende Rolle für die Struktur, Migration und Teilung von Zellen sowie den intrazellulären Transport spielen. Es gibt mindestens drei Tubulintypen: alpha, beta und gamma. Jeder Typ hat eine Molekülmasse von etwa 55 kDa. Mikrotubuli sind große Strukturen (Durchmesser 300 Angström), die im Wechsel aus alpha- und beta-Untereinheiten aufgebaut sind. Verbindungen wie Taxol und die Vincaalkaloide, die die Bildung von Mikrotubuli blockieren, hemmen die Zellteilung und sind wirksame Anti-Krebs-Mittel.
Spezifität
MAB1864 erkennt die α-Untereinheit der Tubulin-Spezifität, die an das so genannte Tyr-Tubulin bindet, das durch posttranslationale Modifikation des Tubulins entsteht. Das von diesem Antikörper erkannte Epitop wurde eingehend untersucht und scheint eine lineare Sequenz zu sein, die einen aromatischen Rest am C-Terminus erfordert, wobei die beiden benachbarten Aminosäuren negativ geladen sind (dargestellt durch Gly-Gly-Tyr in Tyr-Tubulin). Der Antikörper wurde in Epitop-Markierungsverfahren zum Nachweis von Proteinen verwendet, die mit einem C-terminalen Gly-Gly-Phe-Epitop markiert sind. Es wurde berichtet, dass diese Sequenzanforderungen unter bestimmten Umständen zu einer gewissen Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen führen, einschließlich E. coli rec A und oxidiertem Aktin.
Immunogen
Epitop: Das Epitop erkennt eine lineare Sequenz, die einen aromatischen Rest am C-Terminus erfordert, wobei die beiden benachbarten Aminosäuren negativ geladen sind (dargestellt durch Gly-Gly-Tyr in Tyr-Tubulin).
Hefe-Tubulin
Anwendung
Dieser Anti-Tubulin-Antikörper, Klon YL1/2, ist zur Verwendung in ELISA, IH, IP, RIA und WB für den Nachweis von Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunhistochemie:
Es wurde eine Verdünnung von 1:50 bis 1:100 einer früheren Charge an Gefrierschnitten verwendet.
ELISA:
Es wurde eine Verdünnung von 1:100 bis 1:1000 einer früheren Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zur Immunpräzipitation verwendet.
Radioimmunoassay:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde bei einem Radioimmunoassay verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:500 wurde TUBULIN in 10 μg A431-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
55 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1117
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG2a der Ratte in Puffer mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH-Wert 7,4), und 0,09 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Alle Gewebearten
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peter T Ruane et al.
Scientific reports, 6, 27456-27456 (2016-06-09)
Microtubules and their associated proteins (MAPs) underpin the polarity of specialised cells. Adenomatous polyposis coli (APC) is one such MAP with a multifunctional agenda that requires precise intracellular localisations. Although APC has been found to associate with kinesin-2 subfamily members
LRRK2 kinase regulates synaptic morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic compartments of the Drosophila neuromuscular junction.
Lee, S; Liu, HP; Lin, WY; Guo, H; Lu, B
The Journal of Neuroscience null
The auto-inhibitory domain and ATP-independent microtubule-binding region of Kinesin heavy chain are major functional domains for transport in the Drosophila germline.
Williams, LS; Ganguly, S; Loiseau, P; Ng, BF; Palacios, IM
Development null
Gem GTPase and tau: morphological changes induced by gem GTPase in cho cells are antagonized by tau.
Oyama, F; Kotliarova, S; Harada, A; Ito, M; Miyazaki, H; Ueyama, Y; Hirokawa, N; Nukina, N; Ihara, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Integrin alpha 6 beta 4 promotes migration, invasion through Tiam1 upregulation, and subsequent Rac activation.
Cruz-Monserrate, Z; O'Connor, KL
Neoplasia null