Wichtige Dokumente
SAB4200084
Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone 4B8, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic Translation Initiation Factor 2c, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
Größe auswählen
362,60 €
Listenpreis518,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
362,60 €
Listenpreis518,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Speziesreaktivität
human, canine, mouse, monkey, bovine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell extracts
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat has been used in:
- western blotting
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation(CHIP) assay
- RNA immunoprecipitation
- RNA-nChIP experiments
Immunoprecipitation (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?