Wichtige Dokumente
SAB4200041
Anti-Talin antibody,Mouse monoclonal
clone TA205, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TLN
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TA205, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~225 kDa
Speziesreaktivität
chicken, bovine, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa/Jurkat cell extracts
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)