MAB1676
Anti-Talin-1-Antikörper, NT, a.a. 139-433, Klon TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
Größe auswählen
319,00 €
Größe auswählen
About This Item
319,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TA205, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, human
Darf nicht reagieren mit
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TLN1(7094)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunpräzipitation
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable