SAB3501174
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] (HRP) antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
Größe auswählen
367,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
367,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
Antikörperform
purified antibody (Protein A)
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human immunodeficiency virus 1
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)