Merck
SAB2900173
Sigma-Aldrich
Anti-MINK1/MAP4K6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MINK1, Map4k6, mink, mink 1, mink 2, misshapen/NIK-related kinase
Größe auswählen
50 μG
645,00 €
645,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
645,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
645,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, pig, rat, hamster, monkey, horse, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MINK1(50488)
Immunogen
Synthetic 18 amino acid peptide from internal region of human MINK1 / MAP4K6. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bat, Hamster, Elephant, Panda, Horse, Pig, Opossum (100%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)