Merck
SAB1411009
Sigma-Aldrich
Anti-EPDR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EPDR, MERP-1, MERP1, UCC1
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPDR1(54749)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a type II transmembrane protein and is similar to two families of cell adhesion molecules, the protocadherins and ependymins. This protein may play a role in calcium dependent cell adhesion. (provided by RefSeq)
Immunogen
EPDR1 (AAH18299.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRAPLRTVPGALGAWLLGGLWAWTLCGLCSLGAVGAPRPCQAPQQWEGRQVMYQQSSGRNSRALLSYDGLNQRVRVLDERKALIPCKRLFEYILLYKDGVMFQIDQATKQCSKMTLTQPWDPLDIPQNSTFEDQYSIGGPQEQITVQEWSDRKSARSYETWIGIYTVKDCYPVQETFTINYSVILSTRFFDIQLGIKDPSVFTPPSTCQMAQLEKMSEDCSW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)