Merck
SAB1405390
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, ascites fluid
Synonym(e):
ATP6D2, FLJ38708, VMA6
Größe auswählen
200 μL
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7A4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~33.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)