Merck
SAB1405116
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-A4GALT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E12, ascites fluid
Synonym(e):
A14GALT, A4GALT1, P1, PK
Größe auswählen
200 μL
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E12, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... A4GALT(53947)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene catalyzes the transfer of galactose to lactosylceramide to form globotriaosylceramide, which has been identified as the P(k) antigen of the P blood group system. The encoded protein, which is a type II membrane protein found in the Golgi, is also required for the synthesis of the bacterial verotoxins receptor. (provided by RefSeq)
Immunogen
A4GALT (NP_059132, 254 a.a. ~ 353 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTRVFKKWCSIRSLAESRACRGVTTLPPEAFYPIPWQDWKKYFEDINPEELPRLLSATYAVHVWNKKSQGTRFEATSRALLAQLHARYCPTTHEAMKMYL
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)